Läs mer
Heinz Herenz Test Tubes PS
Beskrivning
- Provrör
- 55 x 12 mm
- PS
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ej inkluderad |
| Produkttyp | Test Tube |
| Visa mer |