Läs mer
Hirschmann™ Provrör med rund botten
Produktkod. 10663582
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10663582 10 mm
1 options
Produktkod. 10663582 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9270105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda-lime glas.
  • Slät kant
  • Icke-porös yta
  • 75 x 10 mm
Specifikationer
Beskrivning 75 x 10 mm, 0,8 mm tjocklek
Material Glas
Diameter (metrisk) 10 mm