Läs mer
Karl Hecht™ Provrör med skruvlock
Produktkod. 10420372
Change view
Diameter (metrisk):
∼16 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10420372 ∼16 mm
1 options
Produktkod. 10420372 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42782051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.05 SEK
    546.65 SEK / Paket med 100
    Save 486.40 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillverkad av klart sodaglas.
  • Rund botten
  • Tung vägg, tjocklek ca. 1 mm
  • Diameter på ca. 16 mm
  • Längd på ca. 160 mm
  • Med gänga GL 18
  • Steriliserbar upp till+ 121 °C
  • Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Färg Klart
Längd (metrisk) ∼160 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100/Pk.
Trådstorlek GL 18
Diameter (metrisk) ∼16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Provrör