Beskrivning
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Red |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Färg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Polystyrene |
| Inkluderar | Attached screw cap |
| Förpackning | Individually wrapped |
| Sterilitet | Sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Visa mer |