Läs mer
Kartell™ Sterila provrör med skruvlock
Beskrivning
- PS-rör med PE skruvlock
- Rören har en rund botten
- Rör har en fristående kjol
- Finns i steril eller icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Designtyp | Rund Botten |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 92.4 mm |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Självhäftande etikett för märkning |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Visa mer |