Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, Utan kant, Medium Wall
Produktkod. 15802275 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Unit Size
15802275 29 ml 150 mm 18 mm Paket med 100
15802265 3 ml 75 mm 10 mm Paket med 100
17901132 5 ml 75 mm 12 mm -
17991142 7 ml 100 mm 12 mm Paket med 1000
17911122 10 ml 100 mm 14 mm -
17921122 12 ml 100 mm 16 mm Paket med 1000
17971142 18 ml 125 mm 16 mm -
17951142 22 ml 150 mm 16 mm -
17901122 23 ml 160 mm 16 mm -
17991132 35 ml 180 mm 18 mm -
15812275 55 ml 150 mm 24 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 15802275
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Soda Lime Glas
  • Kantlös
  • Disponibel
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 29 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 18 mm
Väggtjocklek 1.0 mm