Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, Utan kant, Medium Wall
Produktkod. p-200009473 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Produktkod. 15802265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Soda Lime Glas
  • Kantlös
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 10 mm
Väggtjocklek 1.0 mm