Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, utan kant, tunnvägg
Produktkod. 17941142 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
25 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
17941142 15 ml 100 mm 16 mm
17981122 6 ml 75 mm 12 mm
17961142 10 ml 100 mm 13 mm
17921132 19 ml 125 mm 16 mm
17931132 23 ml 150 mm 16 mm
17911132 25 ml 160 mm 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17941142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 SEK
    819.08 SEK / Paket med 1000
    Save 121.92 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 0.6 mm