Läs mer
Cole-Parmer™ Testsikt, mässing
Produktkod. 15872145 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Porstorlek:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
15872145 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 15872145 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5998101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    937.19 SEK / Paket med 1
    Save 267.81 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Serialiserad sikt med ett testsilcertifikat om överensstämmelse.
  • Mässingsram, mässingstråd.
  • Testa silcertifikat.
  • Motsvarar ASTM E11-09 överensstämmelsesikt.
Specifikationer
Porstorlek 2 mm
Material Mässing
Höjd (engelska) 1 tum
amerikansk standard Nr 10
Diameter (metrisk) Yttre 8 tum
Skärmstorlek 10 Mesh
Mesh material Mässing
Silnummer 10