missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Testololactone, TRC

Produktkod. 30011774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011774 10 mg
30006815 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT15480510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4416-57-3
Molekylformel C19 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 302.41
Synonym (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-Dodecahydro-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (6CI,8CI), 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13α-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (7CI), D-Homo-17a-oxaandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-2-hydroxy-2,4b-dimethyl-7-oxo-1-phenanthrenepropionic acid δ-lactone, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-en-3,17-dione, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione, 2H-Phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-dodecahydro-10a,12a-dimethyl-, [4aS-(4aα,4bβ,10aβ,10bα,12aβ)]-, NSC 12173, Testololactone
IUPAC-namn (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-10a,12a-dimethyl-4,4a,4b,5,6,9,10,10b,11,12-decahydro-3H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8-dione
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Testololactone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formel vikt 302.1882
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.