Läs mer
Testosterone 17-Decanoate (1 mg/ml in Acetonitrile), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone decanoate |
| CAS | 5721-91-5 |
| Molekylformel | C29 H46 O3 |
| Kvantitet | 10x1 mL |
| Synonym | Testosterone Decanoate, (17β)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Testosterone decanoate, Decanoic acid, ester with testosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.67 |
| Formel vikt | 442.3447 |
| Visa mer |