Läs mer
Testosterone 17-O-Acetate, TRC
Produktkod. 30415956
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415956 100 mg
1 options
Produktkod. 30415956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT155025100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone Acetate
CAS 1045-69-8
Molekylformel C21 H30 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Testosterone Acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Acetate, Testosterone Propionate Imp. A (EP), Testosterone Isocaproate Imp. B (EP), Testosterone Imp. E (EP), (17β)-17-(Acetyloxy)androst-4-en-3-one, Testosterone acetate, 17-O-Acetyltestosterone, 17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Acetoxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Acetoxytestosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one acetate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17β-acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Aceto-sterandryl, Aceto-testoviron, Amolisin, Androst-4-en-17β-ol-3-one acetate, Androtest A, Deposteron, Farmatest, NSC 523836, Perandrone A, SKF 5647, Testosterone 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Formel vikt 330.2195