Läs mer
Testosterone 17-Phenylpropionate, TRC
Produktkod. 30410682
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30410682 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30410682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1551502.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Molekylformel C28 H36 O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Androst-4-en-3-one','17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-','(17β)-, Testosterone','hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, Hydrocinnamic acid','ester with testosterone (8CI), 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl β-phenylpropionate, Androject, Hydrocinnamic acid','testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 420.58
Formel vikt 420.2664