missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Testosterone 17-propionate, Lipomed

Produktkod. 30458635
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458635 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTES124010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Testosterone 17-propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Analyt- eller komponentnamn Testosterone propionate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H32 O3
Synonym Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Testosterone Propionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17 beta)-, Testosterone, propionate (8 CI), (17 beta)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-namn [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 344.49
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 344.2351 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.