missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Testosterone 17beta-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Androsten-3-one-17beta-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-19-9-7-13(21)11-12(19)3-4-14-15-5-6-17(18(22)23)20(15,2)10-8-16(14)19/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,22,23)/t14-,15-,16-,17+,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 316.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?