missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Testosterone-3,4-13C2, TRC

Produktkod. 30424531
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424531 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1550045MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Testosterone-3,4-13C2
CAS 82938-02-1
Molekylformel C1713C2H28O2
Kvantitet 5 mg
Synonym (17beta)-17-etaydroxyandrost-4-en-3-one-13C2, 4-Androsten-17beta-ol-3-one-13C2, AndroGel-13C2, Androderm-13C2, Androlin-13C2, (+)-Testosterone-13C2, trans-Testosterone-13C2, Testoderm-13C2, Testogel-13C2, Testolin-13C2, Testro AQ-13C2, Testrone-13C2, Virosterone-13C2
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i11+1,13+1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 290.41
Formel vikt 290.2156
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.