missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Testosterone Caprinoylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone Ketolaurate |
| CAS | 5874-98-6 |
| Molekylformel | C31 H48 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (17β)-17-[(1,3-dioxododecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Testosterone','3-oxododecanoate (6CI,7CI,8CI), Androdurin, Testosterone 17-caprinoylacetate, Testosterone caprinoylacetate, Testosterone ketolaurate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-23(32)21-29(34)35-28-15-14-26-25-13-12-22-20-24(33)16-18-30(22,2)27(25)17-19-31(26,28)3/h20,25-28H,4-19,21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-oxododecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.71 |
| Formel vikt | 484.355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?