Läs mer
Testosteron cypionat-d3, TRC
Produktkod. 30416246
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30416246 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1551021MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone Cypionate-d3
CAS 876054-56-7
Molekylformel C27 D3 H37 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3
InChI formel InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24D
LEDER [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] 3-cyklopentylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 415.623
Formel vikt 415.317