Läs mer
Testosteroncyprionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone Cypionate |
| CAS | 58-20-8 |
| Molekylformel | C27 H40 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid','ester with testosterone (8CI), 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate, Testosterone 17β-cyclopentylpropionate, Testosterone 17β-cypionate, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone','3-cyclopentanepropionate, Virilon |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] 3-cyklopentylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.6 |
| Formel vikt | 412.2977 |