missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Testosterone Decanoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone decanoate |
| CAS | 5721-91-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Testosterone decanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H46 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Testosterone Decanoate, Decanoic acid, ester with testosterone, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate, (17beta)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?