Läs mer
Testosterone Enantate, LoGiCal
Produktkod. 30459784
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459784 10 mg
1 options
Produktkod. 30459784 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1119.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Analyt- eller komponentnamn Testosterone enanthate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C26 H40 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, heptanoate (6CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid, ester with testosterone (6CI), 17beta-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17beta-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate, Testosterone Isocaproate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 400.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 400.2977 g/mol