Läs mer
Testosteron Enantate, Mikromol™
Beskrivning
Testosteron Enantate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone enanthate |
| CAS | 315-37-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Testosterone enanthate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C26 H40 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, heptanoate (6CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid, ester with testosterone (6CI), 17beta-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17beta-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate, Testosterone Isocaproate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] heptanoat |
| Visa mer |