Läs mer
Testosteron Enantat, TRC
Produktkod. 30428486
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30428486 100 mg
1 options
Produktkod. 30428486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT155080100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Molekylformel C26 H40 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Testosterone Enantate, Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxoheptyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','heptanoate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid','ester with testosterone (6CI), 17β-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17β-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate
InChI formel InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
LEDER CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] heptanoat
Molekylvikt (g/mol) 400.59
Formel vikt 400.2977