Läs mer
Testosteron uppfyller kraven för Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Testosteron är ett steroidhormon från androstanfamiljen och är viktigt för upprätthållandet av flera biologiska funktioner
• Denna förening är en androgen som utövar sin funktion genom att binda till och aktivera androgenreceptorn
Användningsområden
• Testosteron omvandlas irreversibelt till dihydrotestosteron (DHT) i målvävnader av enzymet 5-reduktas∝
• Testosteron- eller DHT-komplex (dess aktiva metabolit) ligand-androgenreceptor-komplex fungerar som en transkriptionsfaktor och stimulerar uttrycket av flera responsiva gener
• Den antagoniserar androgenreceptorn för att inducera genuttryck som orsakar tillväxt, utveckling och upprätthållande av flera biologiska funktioner
• Denna förening används ofta in vivo-studier som en esterderivat på grund av dess snabba metabolism i levern
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone |
| Smältpunkt | 153,0 °C till 157,0 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 15, 9324 |
| Specifik rotation | +110.00 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: löslig i kloroform, alkohol, aceton, bensen, dioxan och vegetabiliska oljor, svagt löslig i eter |
| Formel vikt | 288.42 |
Säkerhet och hantering
- Testosterone
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
Endast användning för forskning i RUO –