Läs mer
Testosterone, meets the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10310504 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10310504
Brand: Thermo Scientific Acros 164410250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Testosterone, CAS # 58-22-0, is a steroid sex hormone from the androstane family and it is important to regulate and maintain several biological functions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Testosterone is a steroid sex hormone from the androstane family and is important for the maintenance of several biological functions
• This compound is an androgen that exerts its function by binding to and activating the androgen receptor
Applications
• Testosterone is irreversibly converted to dihydrotestosterone (DHT) in target tissues by the enzyme 5-∝ reductase
• Testosterone or DHT (its active metabolite) ligand-androgen receptor complexes act as a transcription factor, stimulating the expression of several responsive genes
• It antagonizes the androgen receptor to induce gene expression that causes the growth, development, and maintenance of several biological functions
• This compound is commonly used in vivo studies as an ester derivative due to its rapid metabolism by the liver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-22-0
Molekylformel C19H28O2
Molekylvikt (g/mol) 288.43
InChI-nyckel MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
IUPAC-namn (1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone
Smältpunkt 153.0°C to 157.0°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9324
Specifik rotation +110.00
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Formel vikt 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Testosterone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.