Läs mer
Testosteronhexanoat, TRC
Product Code. 30420640
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
30420640 250 mg
1 options
Product Code. 30420640 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT155125250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Testosterone caproate
CAS 10312-45-5
Molekylformel C25 H38 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxohexyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate
InChI formel InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
LEDER CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] hexanoat
Molekylvikt (g/mol) 386.57
Formel vikt 386.2821