Läs mer
Testosteron, Lipomed
Beskrivning
Testosteron
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Testosterone |
| CAS | 58-22-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Testosterone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Synonym | 17 beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |