Läs mer
Testosteron, LoGiCal
Produktkod. 30458929
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458929 10 mg
1 options
Produktkod. 30458929 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0323.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone
CAS 58-22-0
Analyt- eller komponentnamn Testosterone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H28 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Testosterone (7CI,8CI), (+)-Testosterone, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)-, (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17beta-ol, Androst-4-en-17beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17beta-ol-3-one, Testosterone Decanoate Impurity A, Testosterone Enantate Impurity D, Testosterone Isocaproate Impurity A, Testosterone Propionate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenanthren-3-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 288.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 288,2089 g/mol