missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Testosterone Propionate EP Impurity B, Mikromol™

Produktkod. 30458751
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458751 4 x 25 mg
30041236 25 mg
18000320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458751 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0863.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Testosterone Propionate EP Impurity B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
CAS 1169-49-9
Analyt- eller komponentnamn 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H34 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate), Testosterone Isocaproate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. B (EP), 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methylpropanoate, Testosterone isobutyrate, Androst-4-en-3-one, 17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, (17beta)-, Testosterone, isobutyrate (6CI,7CI,8CI), (17beta)-17-(2-Methyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Isobutyric acid, ester with testosterone (8CI), 17beta-(Isobutyroxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl isobutyrate, Agovirin-Depot, Perandren M, Testocryst, Testosterone 17-isobutyrate, Testosterone 2-methylpropanoate, Testosterone 2-methylpropionate, Testosterone Isocaproate Impurity D, Testosterone Propionate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 358.51
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 358.2508 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.