Läs mer
Testosteronpropionat, Mikromol™
Produktkod. 18051020
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18051020 100 mg
1 options
Produktkod. 18051020 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0897.00
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Testosteronpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Analyt- eller komponentnamn Testosterone propionate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H32 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Testosterone Propionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17beta)-, Testosterone, propionate (8CI), (17beta)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17beta-(Propionyloxy)androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one propionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17beta-propionate, Agovirin, Androlon, Androtest P, Androteston, Anertan, Aquaviron, Bio-testiculina, Enarmon, Enarmon-oil, Homandren, Hormoteston, Masenate, NRB 03689, NSC 9166, Nasdol, Okasa-Mascul, Orchiol, Orchisterone, Orchistin, Oreton, Pantestin, Primotestone, Propiokan, Recthormone testosterone, Solvotest, Sterandryl, Synandrol, Synerone, TP, Telipex, Testaform, Testex, Testodet, Testodrin, Testogen, Testolets, Testonique, Testormol, Testosid, Testosteron propionate, Testosterone-17-propionate, Testosterone-17beta propionate, Testoviron, Testoviron (ampule), Testoxyl, Testrex, Textes Depot, Tostrin, Uniteston, Virormone, neo-Hombreol, Testosterone Isocaproate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
LEDER CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] propanoat
Molekylvikt (g/mol) 344.49
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 344,2351 g/mol