Läs mer
Testosterone Propionate, TRC
Produktkod. 30423250
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30423250 1 g
1 options
Produktkod. 30423250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1550451G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Molekylformel C22 H32 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Testosterone Propionate, Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Androst-4-en-3-one','17-(1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','propionate (8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-(Propionyloxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one propionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17β-propionate, Agovirin, Androlon, Androtest P, Androteston, Anertan, Aquaviron, Bio-testiculina, Enarmon, Enarmon-oil, Homandren, Hormoteston, Masenate, NRB 03689, NSC 9166, Nasdol, Okasa-Mascul, Orchiol, Orchisterone, Orchistin, Oreton, Pantestin, Primotestone, Propiokan, Recthormone testosterone, Solvotest, Sterandryl, Synandrol, Synerone, TP, Telipex, Testaform, Testex, Testodet, Testodrin, Testogen, Testolets, Testonique, Testormol, Testosid, Testosteron propionate, Testosterone-17-propionate, Testosterone-17β propionate, Testoviron, Testoviron (ampule), Testoxyl, Testrex, Textes Depot, Tostrin, Uniteston, Virormone, neo-Hombreol
InChI formel InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
LEDER CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvikt (g/mol) 344.49
Formel vikt 344.2351