Läs mer
Testosteron, TRC
Produktkod. 30424074
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30424074 1 g
1 options
Produktkod. 30424074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1550001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone
CAS 58-22-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H28 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Androst-4-en-3-one','17-hydroxy-','(17β)-, Testosterone (7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, (+)-Testosterone, 17β-Hydroxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17β-ol, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Androst-4-en-17β-ol-3-one, Androst-4-ene-17β-ol-3-one, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Δ4-Androsten-17β-ol-3-one
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 288.42
Formel vikt 288.2089