Läs mer
Testosterone Undecanoate, Mikromol™
Produktkod. 18083210
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18083210 250 mg
1 options
Produktkod. 18083210 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0904.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Undecanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Testosterone Undecanoate
CAS 5949-44-0
Analyt- eller komponentnamn Testosterone Undecanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C30 H48 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Testosterone, undecanoate (6CI,7CI,8CI), Undecanoic acid, ester with testosterone (8CI), Andriol, Andriol Testocaps, Nebido, Org 538, Testocaps, Testosterone undecylate, Undestor, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone Decanoate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undecanoate
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 456.3603 g/mol