Läs mer
Testo™ Testoterm™ Självhäftande folietermometerremsor
Produktkod. 10579091
Change view
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 154 °C
161 °C till 204 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10579091 116 °C till 154 °C Paket med 10
10078480 161 °C till 204 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10579091 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0646 1724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.43 SEK
    333.86 SEK / Paket med 10
    Save 48.57 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Övervaka temperaturen på rörliga eller små föremål och långtidsövervakning av transport- och lagringstemperaturer. Testoterm™ Självhäftande folietermometerremsor kan appliceras på en mängd olika ytor.
  • Självhäftande temperaturremsor
  • Ändra färg när tröskelvärdena överskrids inom 2 till 3 sekunder
  • Mätområde +116 till +154 °C
Specifikationer
Mått (L x B x H) 50 x 18 mm
Max. Temperatur (metrisk) 154 °C
Min. Temperatur (metrisk) 116 °C
Temperaturområde (metriskt) 116 °C till 154 °C
Noggrannhet ±1,5 °C