Läs mer
Testo™ Testoterm™ Självhäftande termometerremsor
Produktkod. 10672621
Change view
Temperaturområde (metriskt):
204 °C till 260 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10672621 204 °C till 260 °C Paket med 10
1 options
Produktkod. 10672621 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0646 3341
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tunna, temperaturkänsliga filmbitar som ändrar färg när temperaturen överstiger ett visst värde. Detta gör dem idealiska för att övervaka temperaturen på produkter och processer där temperaturen inte bör överstiga en viss gräns.
  • Temperaturremsorna finns i häften om 10 st. Remsorna skalas av och appliceras på föremålet du vill mäta
  • Remsorna har en temperaturskala som sträcker sig från +204° C till +260° C som är uppdelad i små vita rutor
  • Så snart en viss temperatur har överskridits ändrar remsan färg i de relevanta rutorna inom loppet av 2 till 3 sekunder
  • Temperaturstegen för de enskilda lådorna är följande: 204° C, 210° C, 216° C, 224° C, 232° C, 241° C, 249° C, 254° C och 260° C.
  • När remsorna ändrar färg gör de det oåterkalleligt. När en viss temperatur har överskridits ändras inte färgen igen när temperaturen återgår till tidigare nivåer
  • Detta gör att du kan se att kritiska tröskelvärden har överskridits även när temperaturerna har återgått till de nivåer de var innan gränsen nåddes. Detta gör dem idealiska för användning vid lagring och transport.
Specifikationer
Mått (L x B x H) 50 x 18 mm
Temperaturområde (metriskt) 204 °C till 260 °C
Noggrannhet ±1 % av mv± 1 °C