Läs mer
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Produktkod. 18713243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18713243 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18713243 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10063239R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Tetanus Toxin
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Tentoxylysin
Värd art Goat
Immunogen Purified tetanus toxin
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG