Läs mer
Tetanus Toxin Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18733243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18733243 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18733243 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10062945JF549
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Tetanus Toxin
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Tentoxylysin
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the amino acids 1300 - 1314 of the native molecule conjugated to Keyhole limpet Haemocyanin
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG