Läs mer
PEPperCHIP™ Tetanus Toxin Microarray
Beskrivning
- Mikroarrayinnehåll: Stelkrampstoxin (Tentoxylysin)
- Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 1315 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PEGMA/PMMA |
| Beskrivning | 2 array-kopior per mikroarray |
| Kvantitet | 1 Skjut |
| Bifogningsmetod | Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Genomskinlig |
| Regulatorisk status | RUO |
| Streckkod | Individuell streckkod för varje mikroarray |
| Material | Mikroskopiskt glas |
| Visa mer |