Läs mer
Invitrogen™ Tetra Buffer Dam
Produktkod. 30484948
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30484948 1 st.
1 options
Produktkod. 30484948 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1658039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 SEK
    379.20 SEK / Paket med 1
    Save 100.80 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tetra Buffer Dam kan användas med Tetra Electrophoresis primära och följeslagande kärnor när man kör en eller tre geler i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank. Den passar in i den tomma gelspalten och skapar en barriär mellan katod- och anodkammaren.
Invitrogen Tetra Buffer Dam är designad för användning med Tetra Elektrofores primär (Cat. Nr 1658037) och följeslagare (Kat. No. 1658038) kärnor för att ge flexibilitet i antalet geler som körs i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Denna buffertdamm passar in i den tomma gelspalten och skapar en barriär mellan katod- och anodkammaren, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet för dina elektroforeskörningar.
  • Möjliggörande gelflexibilitet—möjliggör flexibel gelkörning genom att passa in i den tomma gelplatsen
  • Sustain performance—skapar en barriär mellan katod- och anodkammare för att säkerställa optimala elektroforesförhållanden
  • Integrera sömlöst—kompatibel med Tetra elektrofores primära och kompletterande kärnor för enkel adoption
  • Maximal kompatibilitet—kompatibel med andra Invitrogen minitankar som Mini Gel Tank (Cat. Nej. A25977) och minicellen XCell SureLock (Cat. Nej. EI0001)
Tetra Buffer Dam är avgörande för laboratorier som behöver flexibilitet i antalet geler per kärna, eftersom den upprätthåller elektroforesuppsättningens integritet genom att fylla den tomma platsen. Detta säkerställer att elektroforesförhållandena förblir konsekventa, vilket leder till tillförlitliga och reproducerbara resultat. Buffertdammen är kompatibel med både Tetra Electrophoresis primär- och följeslagarkärnor, vilket gör den till ett mångsidigt tillskott till din befintliga elektroforesutrustning.
Att använda Tetra Buffer Dam är enkelt: sätt bara in den i den tomma gelplatsen i Tetra-primär- eller companion-kärnan när du kör färre geler. Detta skapar en barriär som upprätthåller separationen mellan katod- och anodkammaren, vilket säkerställer att dina elektroforeskörningar är effektiva och ändamålsenliga. Genom att använda buffertdammen kan du uppnå konsekventa resultat utan behov av extra utrustning eller komplexa justeringar.
Tetra Buffer Dam är en ekonomisk lösning som förbättrar flexibiliteten och effektiviteten i din elektroforesutrustning. Den säkerställer att du kan köra ett varierande antal geler utan att kompromissa med prestandan, vilket gör den till ett idealiskt tillbehör för alla laboratorier som använder Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell med Invitrogen prefabricerade proteingeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
Typ Bufferdammen
Kvantitet 1 st.
Endast för forskning.