Läs mer
Invitrogen™ Tetra Core Set och Novex™ Tris-Glycine 4-20% gel-kombinationer
Produktkod. 30484875
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30484875 15-brunn
30484842 10-brunn
30484878 12-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30484875 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XP0420TS15W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 SEK
    3772.25 SEK / Paket med 30
    Save 1002.75 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tetra Electrophoresis Core Set och Novex Tris-Glycine 4-20% Combo inkluderar Tetra Electroforesis primära och följeslagande kärnor tillsammans med tre boxar Tris-Glycine-geler Novex . Uppnå bredspektrumsproteinseparation med Laemmli-liknande kemi i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank, med upp till fyra geler per omgång.
Invitrogen Tetra Electrophoresis Core Set och Novex Tris-Glycine 4-20% Combo erbjuder en heltäckande lösning för att köra högpresterande Invitrogen prefabricerade proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Denna kombinationsprodukt inkluderar Tetra Electrophoresis primära och följeslagande kärnor tillsammans med tre lådor Tris-Glycine-geler Novex , vilket möjliggör sömlös integration och effektiva proteinanalysapplikationer såsom western blotting och SDS-PAGE. Den intuitiva designen säkerställer användarvänlighet och gör den tillgänglig för både nya och erfarna användare.
Innehåll i kombokitet
  • Tetra elektrofores primärkärna (Cat. Nej. 1658037)
  • Tetra Elektrofores Companion Core (Kat. Nej. 1658038)
  • 3 förpackningar Novex Tris-Glycine 4-20% geler (10 geler per låda)
Om Tetra Elektrofores kärnuppsättning
Tetra-kärnorna utmärker sig genom sin kompatibilitet med alla Invitrogen mini-geler, vilket gör att användare enkelt kan byta och köra geler samtidigt som de uppnår högpresterande resultat. När båda kärnorna används kan upp till fyra gels köras samtidigt, vilket avsevärt ökar genomströmning och effektivitet. Dessutom säkerställer de självjusterande kassetterna och läckagesäkra designen stabila och pålitliga elektroforeskörningar, vilket gör experimentuppsättningen enkel och snabb.
Tetra Elektrofores primärkärna levereras med Tetra Buffer Dam (Cat. Nej. 1658039) för användning när man bara använder en gel i kärnan. För att köra tre eller fyra gels samtidigt används Tetra Electrophoresis Companion Core tillsammans med primärkärnan. Denna kombination möjliggör samtidiga körningar av flera geler, vilket ytterligare förbättrar genomströmningen och effektiviteten i ditt laboratorium. Companion Core fungerar sömlöst med Primary Core och erbjuder en flexibel lösning för varierande experimentella behov.
Denna kostnadseffektiva lösning eliminerar behovet av ny elektroforesutrustning, sparar kostnader samtidigt som laboratoriets kapacitet förbättras. Tetra Electrophoresis Core Set är enkelt att använda: byt bara ut kärnorna i ditt Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system mot Invitrogen Tetra-kärnorna och använd Invitrogen mini-proteingeler enligt deras rekommenderade protokoll.
Om Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler är polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpande buffertar. De möjliggör konsekvent prestanda och separation av ett brett spektrum av proteiner i välupplösta band. Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastning än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provlastning enklare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Tris-Glycine Novex Native Running Buffer (Cat. Nej. LC2672) eller Novex Tris-glycinöverföringsbuffert (Cat. Nej. LC3675) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (Cat. Nej. EI9051). Alternativt kan snabb semi-torr överföring utföras med Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 3 Gel Transfer Device (Cat. Nej. IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adaptrar Tetra-elektroforeskärnor
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader. Får ej frysas.
Buffert Novex Tris-glycin SDS löpbuffert, Novex trisglycin nativ löpbuffert
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycine Plus
Provladdningsvolym Upp till 35 μl
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturering, inhemsk
Wells 15-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet Tetra Core Set, 3 lådor med gels (30 gels)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex, WedgeWell
Produkttyp Elektroforeskärnor och prefabricerade proteingeler
För användning med (utrustning) Bio-Rad Mini Protean-tankar
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.