Läs mer
Invitrogen™ Tetra Elektrofores Companion Core
Beskrivning
Invitrogen Tetra Electrophoresis Companion Core är designad för att fungera sömlöst med vår Tetra Elektrofores primärkärna i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Denna följeslagarkärna möjliggör körning av upp till fyra Invitrogen prefabricerade proteingeler i tanken samtidigt, vilket ger en flexibel och effektiv lösning för rutinmässiga proteinanalysapplikationer såsom western blotting och SDS-PAGE. Dess intuitiva design säkerställer användarvänlighet och gör den tillgänglig för både nya och erfarna användare.
- Kör upp till fyra gels samtidigt—som kan köra upp till fyra gels per körning för att öka provgenomströmningen (med en primärkärna, säljs separat)
- Swap and go—är designad för att fungera sömlöst med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell, vilket möjliggör en smidig övergång mellan geltyper
- Uppnå hög prestanda—kompatibel med Invitrogen prefabricerade miniproteingeler för högkvalitativa resultat
- Få tillgång till flera gelkemier—som är kompatibla med alla Invitrogen mini-geler för olika tillämpningar.
Tetra Electrophoresis Companion Core förbättrar funktionaliteten hos vår Tetra Elektrofores primärkärna genom att tillåta tre eller fyra geler att köras samtidigt, vilket avsevärt ökar genomströmningen och effektiviteten i laboratoriet. Denna kombination ger en flexibel lösning för varierande experimentella behov, vilket säkerställer att ditt laboratorium enkelt kan hantera högkapacitetsapplikationer. Companion Core fungerar sömlöst med vår primära kärna, vilket gör övergången mellan olika geltyper smidig och enkel.
Tetra Electrophoresis Companion Core är enkel att använda: byt helt enkelt ut Bio-Rad kärnorna från Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-systemet mot Invitrogen Tetras primära och följeslagarkärnor och använd Invitrogen mini-proteingeler enligt rekommenderade protokoll. Companion-kärnan kräver primärkärnan för att fungera. När du bara kör en eller två geler, använd bara primärkärnan.
Med vårt Tetra-kärnset är det enkelt och snabbt att köra Invitrogen prefabricerade geler, vilket ger tillgång till premiumproteingeler som ger utmärkt proteinseparation och upplösning. Välj bland fem unika gelkemier för att anpassa din separation till din målanvändning, inklusive bred variation, högmolekylviktsseparation, lågmolekylviktsseparation, IEF och native applikationer. Invitrogen Prefabricerade geler backas upp av vår Protein Gels Performance Guarantee, så du kan vara säker på pålitlig, reproducerbar prestanda, gång efter gång.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell |
| Typ | Elektroforeskärna |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Kvantitet | 1 st. |
Endast för forskning.