Läs mer
Invitrogen™ Tetra Elektrofores Kärnuppsättning
Produktkod. 30484981
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
30484981 1 sats
1 options
Produktkod. 30484981 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1658040
 Begränsad artikel
I lager
Tetra Electrophoresis Core Set innehåller både Tetra Electrophoresis primära och följeslagande kärnor, vilket gör att du kan köra upp till fyra Invitrogen proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank. Uppnå högpresterande separationer och snabba körtider med denna omfattande uppsättning.
Invitrogen Tetra Electrophoresis Core Set gör det möjligt för användare att köra Invitrogen prefabricerade proteingeler utan att behöva köpa ett nytt akvarium eller anpassa ett nytt arbetsflöde. Designad för sömlös integration med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell erbjuder den en enkel och okomplicerad metod för att använda Invitrogen prefabricerade minigeler för proteinanalysapplikationer såsom western blotting och SDS-PAGE. Core Set inkluderar både Tetra Electrophoresis primära och följeslagande kärnor. Dess intuitiva design säkerställer användarvänlighet och gör den tillgänglig för både nya och erfarna användare.
  • Swap and go—är designad för att fungera sömlöst med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell, vilket möjliggör en smidig övergång mellan geltyper
  • Uppnå hög prestanda—kompatibel med Invitrogen prefabricerade miniproteingeler för högkvalitativa resultat backade av vår proteingel-prestandagaranti
  • Kör upp till fyra gels samtidigt—som kan köras upp till fyra gels per körning för att öka provgenomströmningen
  • Få tillgång till flera gelkemier—som är kompatibla med alla Invitrogen minigeler för olika tillämpningar
Tetra Electroforesis-kärnorna utmärker sig genom sin kompatibilitet med alla Invitrogen minigeler, vilket gör det möjligt för användare att byta och köra geler utan ansträngning samtidigt som de uppnår högpresterande resultat. När båda kärnorna används kan upp till fyra gels köras samtidigt, vilket avsevärt ökar genomströmning och effektivitet. Dessutom säkerställer de självjusterande kassetterna och läckagesäkra designen stabila och pålitliga elektroforeskörningar, vilket gör experimentuppsättningen enkel och snabb.
Tetra Elektrofores primärkärna levereras med Tetra Buffer Dam (Cat. Nej. 1658039) för användning när man bara använder en gel i kärnan. För att köra tre eller fyra gels samtidigt, Tetra Electrophoresis Companion Core (Cat. Nr 1658038) används tillsammans med Primärkärnan. Denna kombination möjliggör samtidiga körningar av flera geler, vilket ytterligare förbättrar genomströmningen och effektiviteten i ditt laboratorium. Companion Core fungerar sömlöst med Primary Core och erbjuder en flexibel lösning för varierande experimentella behov.
Denna kostnadseffektiva lösning eliminerar behovet av ny elektroforesutrustning, sparar kostnader samtidigt som laboratoriets kapacitet förbättras. Tetra Electrophoresis Core Set är enkelt att använda: byt bara ut kärnorna i ditt Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system mot Invitrogen Tetra-kärnorna och använd Invitrogen mini-proteingeler enligt deras rekommenderade protokoll. Invitrogen Prefabricerade proteingeler erbjuder utmärkt proteinintegritet med neutralt pH, ett brett spektrum av molekylviktsseparationer, snabba driftstider och lång hållbarhet, vilket gör dem idealiska för högpresterande och reproducerbara resultat i dina experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
Typ Elektroforeskärna
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 1 sats
Endast för forskning.