Läs mer
Invitrogen™ Tetraelektrofores primärkärna
Produktkod. 30485007
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30485007 1 st.
1 options
Produktkod. 30485007 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1658037
 Begränsad artikel
I lager
Byt enkelt ut och kör Invitrogen proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank med Tetra Electrophoresis Primary Core. Dra nytta av högpresterande separationer, snabba körtider och kör upp till fyra gels med en primär plus en följeslagarkärna.
Invitrogen Tetra Electrophoresis Primary Core gör det möjligt Invitrogen att köra prefabricerade proteingeler utan att man behöver köpa ett helt nytt system eller anta ett nytt arbetsflöde. Designad för sömlös integration med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell erbjuder vår Tetra primärkärna en enkel och okomplicerad metod för att använda Invitrogen prefabricerade minigeler för proteinanalysapplikationer som western blotting och SDS-PAGE. Dess intuitiva design säkerställer användarvänlighet och gör den tillgänglig för både nya och erfarna användare.
  • Swap and go—designade för att fungera med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra-system, vilket möjliggör en smidig övergång utan behov av ny utrustning
  • Uppnå hög prestanda—kompatibel med Invitrogen prefabricerade proteingeler för högkvalitativa resultat
  • Kör flera gels—som kan köra upp till fyra gels samtidigt för att öka genomströmningen (med en Companion Core, som säljs separat)
  • Få tillgång till mångsidiga gelalternativ—som är kompatibla med alla Invitrogen mini-geler för olika tillämpningar
Tetra Electrophoresis Primary Core utmärker sig genom sin kompatibilitet med alla Invitrogen minigeler, vilket gör det möjligt för användare att byta och köra geler utan ansträngning samtidigt som de uppnår högpresterande resultat. Den kan köra upp till fyra gels samtidigt när den kombineras med vår Tetra Electrophoresis Companion Core, vilket avsevärt ökar genomströmningen och effektiviteten. Dessutom säkerställer dess självjusterande kassetter och läckagesäkra design stabila och pålitliga elektroforeskörningar, vilket gör experimentinstallationen enkel och snabb.
Tetra Elektrofores primärkärna levereras med Tetra Buffer Dam (Cat. Nej. 1658039) för användning när man bara använder en gel i kärnan. För att köra tre eller fyra gels samtidigt, Tetra Electrophoresis Companion Core (Cat. Nr 1658038) används tillsammans med Primärkärnan. Denna kombination möjliggör samtidiga körningar av flera geler, vilket ytterligare förbättrar genomströmningen och effektiviteten i ditt laboratorium. Companion Core fungerar sömlöst med Primary Core och erbjuder en flexibel lösning för varierande experimentella behov.
Denna kostnadseffektiva lösning eliminerar behovet av ny elektroforesutrustning, sparar kostnader samtidigt som laboratoriets kapacitet förbättras. Tetra Electroforeis Primary Core är enkel att använda: byt bara ut kärnorna i ditt Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system mot Invitrogen Tetra-kärnorna och använd Invitrogen mini-proteingeler enligt deras rekommenderade protokoll. Invitrogen Prefabricerade proteingeler erbjuder utmärkt proteinintegritet med neutralt pH, ett brett spektrum av molekylviktsseparationer, snabba driftstider och lång hållbarhet, vilket gör dem idealiska för högpresterande och reproducerbara resultat i dina experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
Typ Elektroforeskärna
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 1 st.
Endast för forskning.