Läs mer
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide, for HPLC, 0.1M Solution, Phosphate Buffered, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10264590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264590 250 mL HDPE plastic bottle 250ml
1 options
Produktkod. 10264590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0486/07
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 2052-49-5
Färg Colorless
pH 7 to 7.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 250 mL
Molekylformel C16H37NO
MDL-nummer MFCD00009425
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Förpackning HDPE plastic bottle