Läs mer
Tetra-N-butyl ammoniumhydroxidlösning 0,1M (0,1N) i toluen/metanol, standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10305810 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10588050 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10152100 2.5 L Bärnstensglasflaska 2.5 L
11408972 10 L Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10305810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8750/15
 Begränsad artikel
I lager
Tetra-N-butylammoniumhydroxidlösning 0,1M (0,1N) i toluen/metanol, standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Formel vikt 259,47 g/mol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide