Läs mer
Tetra-N-butyl ammoniumhydroxidlösning 0,1M (0,1N) i toluen/metanol, standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterDescription
Tetra-N-butyl ammoniumhydroxidlösning 0,1M (0,1N) i toluen/metanol, standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Spécification
Spécification
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Formel vikt | 259,47 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?