Läs mer
Tetra-n-butylammoniumacetat
Produktkod. 11353527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353527 1 g 1g
11343527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019279.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10534-59-5 | C18H39NO2 | 301,52 g/mol
Tetra-n-butylammoniumacetat används som katalysator, härdare och initiator inom polymerindustrin. Den används också som katalysator för alkynylering av karbonylföreningar med trimetylsilylacetylener. Det används också som PE/PP klargörande medel, epoxipolymerisationsinitiator, ytaktiva ämnen, emulgeringsmedel och antistatiska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10534-59-5
Molekylformel C18H39NO2
Molekylvikt (g/mol) 301.52
MDL-nummer MFCD00043208
InChI-nyckel MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
PubChem CID 82707
IUPAC-namn tetrabutylazanium;acetat
LEDER CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium acetate
Smältpunkt 114 °C till 115 °C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril (0,1 g/ml).
Formel vikt 301.51
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.