Läs mer
Tetra-n-butylammoniumborhydrid, 97 %
Produktkod. 11422000
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422000 250 g 250g
11402000 10 g 10g
11412000 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17494.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33725-74-5
Molekylformel C16H40BN
Molekylvikt (g/mol) 257.31
MDL-nummer MFCD00012035
InChI-nyckel GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
LEDER [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium borohydride
Smältpunkt 125 °C till 131 °C
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBH4
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3131
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn bor(1-);tetrabutylazanium
Formel vikt 257.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.