Läs mer
Tetra-n-butylammoniumbromid, 98+%
Beskrivning
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator för framställning av laktoner genom cyklisering av kaliumsalt avμ -bromkarboxylsyror och beta-laktoner från beta-bromosyra genom cyklisering. Det är också involverat i Curtius-omlagringen, N-alkylering av aromatiska karboxamider. Den spelar en viktig roll som en jonisk vätska i de regioselektiva O-alkyleringsreaktionerna. Det används också vid framställning av polymersolceller och enkomponents grönt ljusemitterande elektrokemiska celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator för framställning av laktoner genom cyklisering av kaliumsalt av μ-bromkarboxylsyror och beta-laktoner från beta-bromosyra genom cyklisering. Det är också involverat i Curtius-omlagringen, N-alkylering av aromatiska karboxamider. Den spelar en viktig roll som en jonisk vätska i de regioselektiva O-alkyleringsreaktionerna. Det används också vid framställning av polymersolceller och enkomponents grönt ljusemitterande elektrokemiska celler.
Löslighet Löslig i
vatten och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetra-n-butylammonium bromide |
| Smältpunkt | 101 °C till 105 °C |
| Densitet | 1.15 |
| Odör | Aminliknande |
| Linjär formel | [CH3(CH2)3]4NBr |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3570983 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 322.38 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetra-n-butylammonium bromide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.