Läs mer
Tetra-n-butylammoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11483953
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483953 2500 g 2500g
11463953 100 g 100g
11473953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10249.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322,375 g/mol
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator för framställning av laktoner genom cyklisering av kaliumsalt avμ -bromkarboxylsyror och beta-laktoner från beta-bromosyra genom cyklisering. Det är också involverat i Curtius-omlagringen, N-alkylering av aromatiska karboxamider. Den spelar en viktig roll som en jonisk vätska i de regioselektiva O-alkyleringsreaktionerna. Det används också vid framställning av polymersolceller och enkomponents grönt ljusemitterande elektrokemiska celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator för framställning av laktoner genom cyklisering av kaliumsalt av μ-bromkarboxylsyror och beta-laktoner från beta-bromosyra genom cyklisering. Det är också involverat i Curtius-omlagringen, N-alkylering av aromatiska karboxamider. Den spelar en viktig roll som en jonisk vätska i de regioselektiva O-alkyleringsreaktionerna. Det används också vid framställning av polymersolceller och enkomponents grönt ljusemitterande elektrokemiska celler.
Löslighet Löslig i
vatten och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1643-19-2
Molekylformel C16H36BrN
Molekylvikt (g/mol) 322.375
MDL-nummer MFCD00011633
InChI-nyckel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-namn tetrabutylazanium;bromid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium bromide
Smältpunkt 101 °C till 105 °C
Densitet 1.15
Odör Aminliknande
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBr
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3570983
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 322.38
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.